Learn More
ADK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.00€
Tekniske data
Antigen ADK
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18108588
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-38410
0.1 mL
572.00€
0.10mL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18686515
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-38410-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
ADK Polyclonal specifically detects ADK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
ADK
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P55263
132
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CIGIDKFGEILKRKAAEAHVDAHYYEQNEQPTGTCAACITGDNRSLIANLAAANCYKKEKHLDLEKNWMLVEKARVCYIAGF
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
adenosine kinase, AKAdenosine 5'-phosphotransferase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.20
ADK
IgG
Affinity Purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.