Spécification
| For Use With (Application) | Antibody Competition |
| Formulation | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Gene ID (Entrez) | 103 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 34 kDa |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Requirements | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | ADAR1DSH, adenosine deaminase, RNA-specific, DRADAP136, DSRADadenosine deaminase acting on RNA 1-A, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, G1P1double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, IFI-4, IFI4dsRNA adenosine deaminase, interferon-induced protein 4, Interferon-inducible protein 4, K88DSRBP, p136,136 kDa double-stranded RNA-binding protein |
| Gene Symbol | ADAR |
| Conjugate | Unconjugated |
| Species | Human |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?