Description
- Rotor adapters
- For rectangluar buckets
- Available in a wide range of sizes to suit various applications
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Adapter |
| Tube Type | Round Bottom |
| Capacity | 3 to 15 mL |
| For Use With (Equipment) | 500mL Rectangular Bucket for Rotor A-4-81 |
| Bore Size (Metric) | 16 mm |
| No. of Places | 64 |
| No. per Pack | 2 Pack |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?