Learn More
ACYP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen ACYP1
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18648995
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-00018-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18633706
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-00018-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
ACYP1 Polyclonal antibody specifically detects ACYP1 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
ACYP1
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
97
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
acylphosphatase 1, erythrocyte (common) type, Acylphosphatase, erythrocyte isozyme, Acylphosphatase, organ-common type isozyme, Acylphosphate phosphohydrolase 1, ACYPEacylphosphatase-1, EC 3.6.1.7
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ACYP1 (Uniprot#: P07311; Ala 2-Lys 99).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.