Description
The ACOT2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ACOT2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ACOT2 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
| Antigen | ACOT2 |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | CoraLite Plus 488 |
| Gene Symbols | ACOT2, acyl CoA thioesterase 2, CTE Ia, Mte1, PTE2, PTE2A, ZAP128 |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 20 μL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 10965 |
| Target Species | Human, Mouse, Rat |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.