Learn More
ACMSD Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35624-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ACMSD Polyclonal antibody specifically detects ACMSD in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
| ACMSD | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase, EC 4.1.1.45,2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase, Picolinate carboxylase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human ACMSD (NP_612199.2).,, Sequence:, MKIDIHSHILPKEWPDLKKRFGYGGWVQLQHHSKGEAKLLKDGKVFRVVRENCWDPEVRIREMDQKGVTVQALSTVPVMFSYWAKPEDTLNLCQLLNNDLASTVVSYPRRFVGLGTLPMQAPELAVKEMERCVKELGFPGVQIGTHVNEWDLNAQELFPVYAAAERLKCSLFVHPWDMQMDGRMAKYWLPWLVGMPAETTIAICSMIMGGVFEKFPKLKVCFAHGGGAFPFTVGRISHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 130013 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering