Learn More
Acipimox, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Spécification
Spécification
| Quantity | 1 g |
| Solubility | Soluble in methanol |
| Merck Index | 13-113 |
| Melting Point | 180°C to 190°C |
| Formula Weight | 154.12 |
| Physical Form | Powder |
| Color | White to Almost-white |
| Purity | ≥98.0% |
| InChI Key | DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-] |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu