Learn More
Acetazolamide, Mikromol™
Beskrivning
Acetazolamide
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Acetazolamide |
| CAS | 59-66-5 |
| Analyte or Component Names | Acetazolamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H6 N4 O3 S2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetazolamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?