Learn More
ACE-2 Antibody (2817M), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB10823PECY7
Product Code. 30037451
  • 663.00€ / 0.10mL
Description
ACE-2 Monoclonal antibody specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ACE-2
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
2817M
Flow Cytometry
ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Mouse myeloma cell line NS0-derived human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1
0.1 mL
Immunology, Virology Bacteria and Parasites
59272
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis