Learn More
Descrizione
ABLIM1 Polyclonal specifically detects ABLIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | ABLIM1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | ABLIM, abLIM-1, actin binding LIM protein 1, Actin-binding double zinc finger protein, actin-binding double-zinc-finger protein, actin-binding LIM protein 1, Actin-binding LIM protein family member 1, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIM actin-binding protein 1, LIMAB1MGC1224, LIMATIN |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ABLIM1. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?