Learn More
ABCG2/CD338 Antibody (S02-5C2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-19837-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18628153
  • 421.00€ / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ABCG2/CD338 Monoclonal antibody specifically detects ABCG2/CD338 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ABCG2/CD338
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
S02-5C2
Unconjugated
ABC transporter, ABC15, ABCPMGC102821, ATP-binding cassette sub-family G member 2, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, BCRP1, BCRPMRX, BMDP, Breast cancer resistance protein, CD338, CD338 antigen, CDw338, EST157481, mitoxantrone resistance protein, Mitoxantrone resistance-associated protein, MXRMXR1, placenta specific MDR protein, Placenta-specific ATP-binding cassette transporter
A synthetic peptide of human ABCG2/CD338 (Uniprot # Q9UNQ0)
50 μg
ABC Transporters, Cancer, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells
9429
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.