Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG1
- Applications: Flow Cyt, IHC-Fr
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Specifica
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SB84a |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Formulation | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Host Species | Rat |
| Purification Method | Affinity purification Immunogen |
| Quantity | 250 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?