Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-MM-9] Anti-Mouse IgM heavy chain (Biotin), 250 ug
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG2a
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LO-MM-9 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gene | Ighm |
| Gene Symbols | Ighm |
| Host Species | Rat |
| Quantity | 250 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?