Learn More
Beskrivelse
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
- Form: Liquid
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Packaging | Vial |
| Target Species | Non-species specific |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?