missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L (Biotin), 1 mg

Product Code. 32108287 Shop All Abcam Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32108287 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32108287 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab67331mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, Dot, IHC-Fr, IHC-P, with 29 citations.

  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB, Dot, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification

Spécification

Applications Western Blot, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Host Species Rabbit
Purification Method Affinity purification
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv WB, Dot, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.