Learn More
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L, 1 mg
Artikelnummer. 32108985 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Pakningsstørrelse:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
32108985 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32108985 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab67031mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Anti-Rat IgG H&L
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Tekniske data
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Whole Molecule Yes
Test Specificity This product reacts with Rat.
Product Type Polyclonal Antibody
Validated Application abrv ICC/IF, ELISA, WB, IHC-Fr, IHC-P
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.