Learn More
Beskrivelse
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Rat
- Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Whole Molecule | Yes |
| Test Specificity | This product reacts with Rat. |
| Product Type | Polyclonal Antibody |
| Validated Application abrv | ICC/IF, ELISA, WB, IHC-Fr, IHC-P |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?