missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Goat Anti-Ferret IgG H&L (FITC), 1 mg

Product Code. 32117422 Shop All Abcam Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32117422 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32117422 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1127691mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, with 2 citations.

  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Ferret
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen

Spécification

Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Formulation pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Host Species Goat
Purification Method Affinity purification Immunogen
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Ferret.
Target Species Ferret
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Host abrv Gt
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv IHC-P, ICC/IF
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.