Learn More
Abcam Donkey F(ab')2 Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor™ 488) preadsorbed, 250 ug
Shop All Abcam ProductsDescription
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IF, ICC/IF, Flow Cyt
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Specifications
Specifications
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Host Species | Donkey |
| Purification Method | Affinity purification Immunogen |
| Quantity | 250 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?