Learn More
Abcam Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 555), 500 ug
Code produit 32110120 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32110120 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32110120 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab150106500ug
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor 555)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 555
Formulation Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gene Symbols Ighg1
Host Species Donkey
Purification Method Affinity purification Immunogen
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv ELISA, IHC-Fr, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.