Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Shop All Abcam ProductsBeskrivelse
- Species Reactivity: Dog
Tekniske data
Tekniske data
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | FGF7 |
| Quantity | 22 Tests |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Dog. |
| Target Species | Dog |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Detection Method | Fluorescent |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?