missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Anti-E2F1 antibody [KH95], 250 uL

Product Code. 32097440 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 μL
Conditionnement:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32097440 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32097440 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab4070250uL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, WB, with 21 citations.

  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.3 - 7.5, Preservative: 0.05% Sodium azide, Constituents: Ascites, 1% BSA
  • Form: Liquid

Spécification

Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone KH95
Conjugate Unconjugated
Formulation pH: 7.3 - 7.5, Preservative: 0.05% Sodium azide, Constituents: Ascites, 1% BSA
Gene Symbols E2F1
Host Species Mouse
Quantity 250 μL
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Host abrv Ms
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv IHC-P, WB
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.