Learn More
Abcam Anti-ADAM17 (phospho T735) antibody, 100 uL
Codice prodotto. 32057877 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
32057877 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32057877 Fornitore Abcam N. del fornitore ab182630100uL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, with 9 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride
Gene Symbols ADAM17
Host Species Rabbit
Purification Method Affinity purification Immunogen
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Packaging Vial
Test Specificity This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Target Modification State phospho T735
Validated Application abrv WB
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.