Learn More
AAK1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00€
Specifications
Antigen AAK1
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18586534
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-76343-0.025mg
0.025 mg
168.00€
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
AAK1 Polyclonal specifically detects AAK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifications
Specifications
AAK1
Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Polyclonal
Rabbit
Protein Kinase
PBS with 0.02% Sodium Azide
Adaptor-associated kinase 1, AP2 associated kinase 1, AP2-associated protein kinase 1, DKFZp686F03202, DKFZp686K16132, EC 2.7.11.1, FLJ23712, FLJ25931, FLJ31060, FLJ45252, KIAA1048FLJ42882, MGC138170, MGC164568, MGC164570
AAK1
IgG
Affinity Purified
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
NP_055726
22848
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human Aak1. The immunogen is located within amino acids 830 - 880 of Aak1. Amino Acid Squence: PQRLPSQTESVTSNRTDS
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt