Learn More
Tocris Bioscience™ A 61603 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Product Code. 18025462
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18025462
Brand: Tocris Bioscience™ 1052/50
α1A agonist
Potent α-adrenoceptor agonist that is at least 35-fold more potent at α1A than at α1B or α1D sites. Induces dose response increases in spontaneous Ca2+ transients in rat ventricular myocytes in vitro (EC50 = 6.9 nmol/L).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107756-30-9
Molecular Formula C14H20BrN3O3S
Specifikationer
Quantity 50 mg
Formula Weight 390.29
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 390.296
Chemical Name or Material A 61603 hydrobromide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.