Få mere at vide
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Mikromol™
Artikelnummer. 17921306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17921306 25 mg 25mg
17900886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17921306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.030025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Analyte or Component Names N-Desmethylclozapine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H17 Cl N4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC Name 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molecular Weight (g/mol) 312.8
Quantity 25 mg
Formula Weight 312.1142 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.