missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-O-Benzyl Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 7-O-Benzyl Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| Analyte or Component Names | 7-O-Benzyl Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C36H36O15 |
| Synonym | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(5-((S)-7-(Benzyloxy)-5-hydroxy-4-oxochroman-2-yl)-2-methoxyphenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C36H36O15/c1-18(37)46-31-32(47-19(2)38)34(48-20(3)39)36(51-33(31)35(42)44-5)50-28-13-22(11-12-26(28)43-4)27-16-25(41)30-24(40)14-23(15-29(30)49-27)45-17-21-9-7-6-8-10-21/h6-15,27,31-34,36,40H,16-17H2,1-5H3/t27-,31-,32-,33-,34+,36+/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | OC1=C(C(C[C@@H](C2=CC(O[C@H]3[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O3)=C(OC)C=C2)O4)=O)C4=CC(OCC5=CC=CC=C5)=C1 |
| IUPAC Name | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(5-((S)-7-(benzyloxy)-5-hydroxy-4-oxochroman-2-yl)-2-methoxyphenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?