Learn More
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid, Mikromol™
Product Code. 30051115
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30051115 25 mg 25mg
30040744 100 mg 100mg
30459806 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30051115 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0464.250025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
CAS 105920-65-8
Analyte or Component Names 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H19 N O4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO4/c15-10-8-13(5-1-2-6-13)9-11(16)14(10)7-3-4-12(17)18/h1-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC Name 4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 253.3
Quantity 25 mg
Formula Weight 253.298 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.