Learn More
6-Methylnicotinic acid, 99%
Code produit 11352766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11352766 25 g 25g
11332766 1 g 1g
11342766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11352766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08877.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
6-Methylnicotinic acid is an intermediate of the drug etoricoxib (a non- steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of arthritis and osteoarthritis). It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Methylnicotinic acid is an intermediate of the drug etoricoxib (a non- steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of arthritis and osteoarthritis). It is also used as organic intermediates.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3222-47-7
Molecular Formula C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.138
MDL Number MFCD00006341
InChI Key RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Melting Point 210°C to 215°C
Quantity 25 g
Beilstein 112049
Solubility Information Sparingly soluble in water.
Formula Weight 137.14
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 6-Methylnicotinic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.