Learn More
6-Methylnicotinic acid, 99%
Code produit 10227040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10227040 1 g Glass bottle 1g
10035963 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10227040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307620010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3222-47-7
Molecular Formula C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.17
MDL Number MFCD00006341
InChI Key RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 209°C to 213°C
Color Beige to White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 137.17
Percent Purity 99%
Physical Form Powder, Crystals or Chunks
Chemical Name or Material 6-Methylnicotinic acid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Methylnicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methylnicotinic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.