Learn More
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole, Mikromol™
Product Code. 30052591
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30052591 25 mg 25mg
30051512 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052591 Supplier Mikromol Supplier No. MM0491.360025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
CAS 2985481-41-0
Analyte or Component Names 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H13 F N2 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
InChI Formula InChI=1S/C12H13FN2O2/c13-9-1-2-10-11(7-9)17-14-12(10)8-3-5-15(16)6-4-8/h1-2,7-8,16H,3-6H2
SMILES ON1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC Name 6-fluoro-3-(1-hydroxypiperidin-4-yl)-1,2-benzoxazole
Molecular Weight (g/mol) 236.24
Quantity 25 mg
Formula Weight 236.0961 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.