missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Michigan Residual Solvents Mixture 471 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30324653
Click to view available options
Quantity:
5 x 1 mL
Unit Size:
5mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30324653

Brand: Dr. Ehrenstorfer DRES50000471TN

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

CAS 75-28-5, 106-97-8, 463-82-1, 74-98-6
Quantity 5 x 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Triacetin
Product Content Correction

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.