Learn More
5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 271.2 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H332-Harmful if inhaled.
- H315-Causes skin irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?