Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98%
Code produit. 11418763
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11418763
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10508.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Keep away from oxidizing agents,reducing agents, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-95-1
Molecular Formula C8H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 176.138
MDL Number MFCD00004661
InChI Key MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
PubChem CID 67684
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Spécification
Melting Point 18°C to 20°C
Density 1.288
Boiling Point 78°C to 80°C (4 mmHg)
Flash Point 100°C (212°F)
Refractive Index 1.459
Quantity 100 g
Beilstein 1450174
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 176.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis