Learn More
4-Nonyl Phenol, TRC
Codice prodotto. 30467254
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30467254 1 g
30481664 100 mg
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30467254 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN6504301G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-40-5
Molecular Formula C15 H24 O
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Synonym Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
IUPAC Name 4-nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Formula Weight 220.1827
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-Nonylphenol
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.