Learn More
4-Methylsulfonylacetophenone, Mikromol™
Product Code. 17942436
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. 17942436
Brand: Mikromol MM0965.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylsulfonylacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-Methylsulfonylacetophenone
CAS 10297-73-1
Analyte or Component Names 4-Methylsulfonylacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H10 O3 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone, Etoricoxib Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
IUPAC Name 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 198.24
Quantity 100 mg
Formula Weight 198.0351 g/mol
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.