Learn More
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, 97%
Product Code. 11357395
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11357395 50 g 50g
11347395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11357395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05318.18
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 565-68-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-68-4
Molecular Formula C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
MDL Number MFCD00039847
InChI Key UTIFIONYBLSHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentyn-3-ol, 4-methylpentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 4-methyl, 1-isopropylpropargyl alcohol, 4-methyl-1-pentyne-3-ol, 2-methyl-4-pentyn-3-ol, 4-methyl-pent-1-yn-3-ol, acmc-1as78, 4-methyl-1-pentyn-3-ol 10g
PubChem CID 98279
IUPAC Name 4-methylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C#C)O
Spécification
Density 0.929
Boiling Point 133°C to 134°C
Flash Point 41°C (105°F)
Odor Recognizable
Refractive Index 1.436
Quantity 50 g
UN Number UN1987
Beilstein 1698762
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 98.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Methyl-1-pentyn-3-ol
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.