Learn More
4'-Iodoacetanilide, 97%
Code produit 10267873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10267873 1 g Glass bottle 1g
10084313 5 g Glass bottle 5g
10146163 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10267873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393120010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 622-50-4 | C8H8INO | 261.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-50-4
Molecular Formula C8H8INO
Molecular Weight (g/mol) 261.06
MDL Number MFCD00016352
InChI Key SIULLDWIXYYVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-iodophenyl acetamide, 4-iodoacetanilide, 4'-iodoacetanilide, p-iodoacetanilide, acetamide, n-4-iodophenyl, acetanilide, 4'-iodo, 4'-iodo-acetanilide, pubchem3293, acmc-20akb8, maybridge1_006480
PubChem CID 12147
IUPAC Name N-(4-iodophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 184.0°C to 185.0°C
Color Blue-Gray to Purple
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula IC6H4NHC(=O)CH3
Quantity 1 g
Formula Weight 261.06
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4'-Iodoacetanilide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Iodoacetanilide
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.