Learn More
4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10822071
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10822071 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10822071 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 774-94-7
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C6H5F5OS
MDL Number MFCD03788516
Quantity 1 g
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
InChI Key XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Formula Weight 220.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen