Learn More
4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide, 99+%, Thermo Scientific™
Product Code. 10266480 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10266480
Brand: Thermo Scientific Acros 249660050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 448-39-5
Molecular Formula C8H7FN2O3
Molecular Weight (g/mol) 198.16
MDL Number MFCD00031517
InChI Key UZBZEUCQENVPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-nitroacetanilide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide, 4-fluoro-2-nitroacetanilide, maybridge1_003501, 4/'-fluoro-2/'-nitroacetanilide, labotest-bb lt00455473, labotest-bb lt03332301, acetamide,n-4-fluoro-2-nitrophenyl, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-acetamide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide #
PubChem CID 136289
IUPAC Name N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 70°C to 73°C
Color Ochre to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H3NO2NHC(O)CH3
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar,solvents
Formula Weight 198.16
Percent Purity 99+%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide, 99+%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Precautionary Statement
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt