Learn More
(4-Chlorophenyl)urea, Mikromol™
Product Code. 17901986
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. 17901986
Brand: Mikromol MM0162.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Chlorophenyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Analyte or Component Names 1-(4-Chlorophenyl)urea
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H7 Cl N2 O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name (4-chlorophenyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 170.6
Quantity 25 mg
Formula Weight 170.0247 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis