Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide (Salamide), Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide (Salamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide |
| CAS | 121-30-2 |
| Analyte or Component Names | 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H8 Cl N3 O4 S2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?