Få mere at vide
Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
Beskrivelse
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile |
| CAS | 112809-25-3 |
| Analyte or Component Names | 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H8 N4 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?