Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
Artikelnummer. 30459312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30459312 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459312 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.030025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Analyte or Component Names 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H8 N4
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
Solution Type Neat
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 184.2
Quantity 25 mg
Formula Weight 184.0749 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.