Learn More
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Dihydrochloride ((3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride), Mikromol™
Description
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Dihydrochloride ((3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| CAS | 119904-90-4 |
| Analyte or Component Names | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H14 N2 . 2 Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC Name | (3S)-quinuclidin-3-amine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?