Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 98%
Product Code. 11437717
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11437717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16253.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-29-3
Molecular Formula C8H6ClF3
Molecular Weight (g/mol) 194.581
MDL Number MFCD00000908
InChI Key XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Spécification
Density 1.254
Boiling Point 68°C to 70°C (12 mmHg)
Flash Point 74°C (165°F)
Odor Pungent
Refractive Index 1.4645
Quantity 25 g
UN Number UN3265
Beilstein 743242
Formula Weight 194.59
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis