Specifications
| CAS | 554-84-7 |
| Melting Point | 94°C |
| Color | Yellow |
| Boiling Point | 194°C |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C6H5NO3 |
| MDL Number | MFCD00007240 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene |
| InChI Key | RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Nitrophenol
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H318-Causes serious eye damage.
- H315-Causes skin irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?