Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11460047
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11460047 1 g 1g
11470047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11460047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20976.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 230295-16-6
Molecular Formula C8H6F4O
Molecular Weight (g/mol) 194.129
MDL Number MFCD00236285
InChI Key MTBRNORZNYPTIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl-3-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-20amab, rarechem al bd 0450, benzenemethanol,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2737562
IUPAC Name [3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)F)C(F)(F)F
Spécification
Melting Point 28°C to 32°C
Quantity 1 g
Formula Weight 194.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.