Learn More
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10466272
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10466272 1 g Amber Glass Bottle 1g
10553022 10 g Amber Glass Bottle 10g
10727115 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10466272 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM00278DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 118430-74-3
Molecular Formula C7H11N3
Molecular Weight (g/mol) 137.19
MDL Number MFCD00067984
InChI Key YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Tekniske data
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC Name 5-cyclopropyl-2-methylpyrazol-3-amine
Formula Weight 137.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.