Learn More
3-Chloro-2-methylanisole, 97%
Código de producto. 11445826
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11445826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22203.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3260-88-6
Molecular Formula C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
MDL Number MFCD00070772
InChI Key LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
IUPAC Name 1-chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Especificaciones
Melting Point -3°C
Density 1.16
Boiling Point 212°C to 215°C
Flash Point 92°C (197°F)
Refractive Index 1.5395
Quantity 25 g
UN Number UN1993
Beilstein 1862220
Formula Weight 156.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chloro-2-methylanisole
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado