Learn More
3-Aminopropanoic Acid (beta-Alanine), Mikromol™
Product Code. 17957364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17957364 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17957364 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1463.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Aminopropanoic Acid (beta-Alanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Analyte or Component Names Beta-Alanine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C3 H7 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
SMILES NCCC(=O)O
IUPAC Name 3-aminopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Quantity 100 mg
Formula Weight 89.0477 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.