Learn More
3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Veratric Acid |
| CAS | 93-07-2 |
| Analyte or Component Names | Veratric Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H10 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?